Learn More
Caprylate d’éthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10716371 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10716371 5 mL Flacon en verre 5mL
10001550 100 mL Flacon en verre 100mL
10674812 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10716371 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150510050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 106-32-1 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-32-1
Formule moléculaire C10H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.27
Numéro MDL MFCD00009552
Clé InChI YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl caprylate, octanoic acid, ethyl ester, ethyl n-octanoate, caprylic acid ethyl ester, ethyl octoate, ethyl octylate, octanoic acid ethyl ester, natural, unii-81c5mop582, fema no. 2449
CID PubChem 7799
ChEBI CHEBI:87426
Nom IUPAC octanoate d’éthyle
SMILES CCCCCCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl caprylate
Note relative au nom 99+%
Acidité 1mg KOH/g max.
Point de fusion -47°C
Couleur Incolore
Densité 0.8680g/mL
Point d’ébullition 206°C to 208°C
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)6CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4150 to 1.42
Quantité 5 mL
Beilstein 02, 348
Merck Index 15, 3833
Gravité spécifique 0.868
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,insoluble in glycerol
Poids de la formule 172.27
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide