Learn More
Carbamate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethyl carbamate in its molten state is good solvent for various organic materials, preparation & modification of amino resins, as solubilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ethyl carbamate |
| Point de fusion | 48°C to 50°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 182°C to 184°C |
| Point d’éclair | >92°C (198°F) |
| Formule linéaire | H2NCO2C2H5 |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 635810 |
| Merck Index | 14,9877 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform. |
| Show More |
Safety and Handling
- Ethyl carbamate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Urethane