Learn More
Carbazate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451528 250 g 250g
11441528 50 g 50g
11431528 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11451528 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13860.30
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4114-31-2 | C3H8N2O2 | 104.109 g/mol
Prepare 4-phenylurazole from ethyl carbazate and then oxidize the urazole with gaseous dinitrogen tetroxide to yield 4-phenyl-1,2,4-tri- azoline-3,5-dione la. Modification of the ethyl carbazate procedure in which analytically pure monoalkylhydrazine hydrochlorides were isolated in greater than 90% yield, starting from a ketone or aldehyde. Treatment of primary amines is with chloroamine or hydroxylamine-0-sulfonic acid and the condensation of a carbonyl compound with ethyl carbazate. The FeCl 3 -catalyzed reaction of ethyl carbazate (2 b) proceeded readily to give β-hydroxyester 3 b in better yield. A new one-pot neat synthesis of some 5-aryl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-ones through cyclocondensation of ethyl carbazate with aryl nitriles catalyzed by DMAP as an efficient and basic nucleophilic catalyst is described.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Préparer le 4-phénylurazole à partir du carbazate d’éthyle, puis oxyder l’urazole avec le tétroxyde d’azote gazeux pour obtenir le 4-phényl-1,2,4-tri- azoline-3,5-dione la. Modification de la procédure de carbazate d’éthyle dans laquelle des hydrochlorures de monoalkylhydrazine à l’état analytique purs ont été isolés avec un rendement supérieur à 90 %, à partir d’une cétone ou d’un aldéhyde. Le traitement des amines primaires se fait avec de l’acide chloroamine ou hydroxylamine-0-sulfonique et la condensation d’un composé carbonyle avec du carbazate d’éthyle. La réaction 3-catalysée par le FeCl du carbazate d’éthyle (2 b) se poursuit facilement pour donner du β-hydroxyester 3 b avec un meilleur rendement. On décrit une nouvelle synthèse en un pot de quelques 5-aryl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-ones par cyclocondensation du carbazate d’éthyle avec des nitriles d’aryle catalysés par DMAP comme un catalyseur nucléophile efficace et basique.
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4114-31-2
Formule moléculaire C3H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.109
Numéro MDL MFCD00007595
Clé InChI VYSYZMNJHYOXGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl carbazate, ethyl hydrazinecarboxylate, ethoxycarbohydrazide, hydrazinecarboxylic acid, ethyl ester, carbethoxyhydrazine, ethylcarbazate, ethyl carbazinate, carboethoxyhydrazine, monocarbethoxyhydrazine, n-carbethoxy hydrazine
CID PubChem 20064
Nom IUPAC N-aminocarbamate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl carbazate
Point de fusion 44°C to 47°C
Point d’ébullition 85°C to 86°C (7 mmHg)
Point d’éclair 86°C (186°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 878265
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Very soluble in water.
Poids de la formule 104.11
Pourcentage de pureté 97%