Learn More
Carbazate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10478450 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10478450 25 g Flacon en verre 25g
10122530 100 g Flacon en verre 100g
10474925 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10478450 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118200250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4114-31-2 | C3H8N2O2 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4114-31-2
Formule moléculaire C3H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.11
Numéro MDL MFCD00007595
Clé InChI VYSYZMNJHYOXGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl carbazate, ethyl hydrazinecarboxylate, ethoxycarbohydrazide, hydrazinecarboxylic acid, ethyl ester, carbethoxyhydrazine, ethylcarbazate, ethyl carbazinate, carboethoxyhydrazine, monocarbethoxyhydrazine, n-carbethoxy hydrazine
CID PubChem 20064
Nom IUPAC N-aminocarbamate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl carbazate
Point de fusion 44°C to 48°C
Couleur Crème à blanc
Densité 86g/mL
Point d’ébullition 108°C to 110°C (22.0 mmHg)
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NNHCO2C2H5
Quantité 25 g
Beilstein 03, 98
Fieser 01,360
Poids de la formule 104.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl carbazate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.