Learn More
Carbazate d'éthyle, TRC
Code produit 30375015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30375015 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30375015 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE90095050G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Carbazate
CAS 4114-31-2
Formule moléculaire C3H8N2O2
Quantité 50 g
Synonyme Hydrazinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Carbazic acid Ethyl Ester, (Ethoxycarbonyl)hydrazine, 1-(Ethoxycarbonyl)hydrazine, 1-Carbethoxyhydrazine, Carbethoxyhydrazine, Ethoxycarbonyl hydrazide, Ethyl carbazinate, Ethyl hydrazinecarboxylate, Ethyl hydrazinocarboxylate, Ethyl hydrazinoformate, Monocarbethoxyhydrazine, N-(Carbethoxy)hydrazine, N-(Ethoxycarbonyl)hydrazine, NSC 2277, NSC 52663
Formule InChI InChI=1S/C3H8N2O2/c1-2-7-3(6)5-4/h2,4H2,1H3,(H,5,6)
SMILES CCOC(=O)NN
Nom IUPAC N-aminocarbamate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 104.11
Poids de la formule 104.0586