Learn More
Thermo Scientific Chemicals Éthylcellulose
Code produit 15413737
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15413737 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15413737 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H27621.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthylcellulose est utilisée comme additif alimentaire et comme émulsifiant. Il est également utilisé pour former des films dans les revêtements, les adhésifs à fusion chaude et les encres de transfert. De plus, il est utilisé comme liant, remplisseur, revêtement plastique et diluants de couleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl cellulose
CAS 9004-57-3
Densité 1.14
Formule moléculaire C23H24N6O4
Indice de réfraction 1.47
Numéro MDL MFCD00131037
Quantité 250 mg
Synonyme n-butyl-n-2-acetoxyethyl-4-4-nitro-2,6-dicyanophenyl azo-3-methylbenzeneamine, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl azo-5-nitro, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl diazenyl-5-nitro, azo dye n5, 4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl azo-3-methylphenyl amino hexyl acetate, ethyl cellulose, viscosity ethoxyl, 2-n-butyl-4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl diazenyl-3-methylanilino ethyl acetate, 4-n-2-acetoxyethyl butyl amino-2',6'-dicyano-2-methyl-4'-nitroazobenzene
Informations sur la solubilité Soluble in tetrahydrofuran,methyl acetate,ethanol,methanol,toluene,ethyl acetate,chloroform,esters,aromatic hydrocarbons,alcohols and ketones. Insoluble in water,glycerol and propane-1,2-diol.
Clé InChI ARSKJXYLLONUAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCN(CCOC(=O)C)C1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2C#N)[N+](=O)[O-])C#N)C
Nom IUPAC Acétate d’éthyle 2-[N-butyl-4-[(2,6-dicyano-4-nitrophényl)diazényle]-3-méthylanilino]
Poids moléculaire (g/mol) 448.483
CID PubChem 166304