Learn More
Thermo Scientific Chemicals Éthylcellulose, teneur en éthoxyle 48 %, 10 cps
Code produit 10440471 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10440471 250 g Flacon en verre 250g
10450471 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10440471 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 190962500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 9004-57-3 | C23H24N6O4 | 448.483 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-57-3
Formule moléculaire C23H24N6O4
Poids moléculaire (g/mol) 448.483
Numéro MDL MFCD00131037
Clé InChI ARSKJXYLLONUAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyl-n-2-acetoxyethyl-4-4-nitro-2,6-dicyanophenyl azo-3-methylbenzeneamine, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl azo-5-nitro, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl diazenyl-5-nitro, azo dye n5, 4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl azo-3-methylphenyl amino hexyl acetate, ethyl cellulose, viscosity ethoxyl, 2-n-butyl-4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl diazenyl-3-methylanilino ethyl acetate, 4-n-2-acetoxyethyl butyl amino-2',6'-dicyano-2-methyl-4'-nitroazobenzene
CID PubChem 166304
Nom IUPAC Acétate d’éthyle 2-[N-butyl-4-[(2,6-dicyano-4-nitrophényl)diazényle]-3-méthylanilino]
SMILES CCCCN(CCOC(=O)C)C1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2C#N)[N+](=O)[O-])C#N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl cellulose
Couleur Blanc à jaune
Note relative au nom Ethoxyl Content 48%, 10 Cps
Forme physique Granulés ou poudre cristalline
Merck Index 15, 3836
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: inert to alkalies and dilute acids, soluble in most organic liquids, insoluble in glycerol
Quantité 250 g
Pourcentage de pureté 48 to 49.5% (ethoxyl)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.47
Viscosité 8 to 11cPs (5% soln. in 80/20 toluene/ethanol, 25°C)