Learn More
Thermo Scientific Chemicals Éthylcellulose, teneur en éthoxyle 48 %, 22 cps
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl cellulose |
| Note relative au nom | Ethoxyl Content 48%, 22 Cps |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: inert to alkalies and dilute acids, soluble in most organic liquids, insoluble in glycerol |
| Quantité | 250 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.47 |