Learn More
Chloroacétate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482997 2500 g 2500g
11462997 100 g 100g
11472997 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15554.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 105-39-5 | C4H7ClO2 | 122.548 g/mol
Ethyl chloroacetate is a reagent used in the preparation of 5 member heterocycles. It is used as pharmaceutical and organic intermediate. It is used as a solvent for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroacétate d’éthyle est un réactif utilisé dans la préparation des hétérocycles à 5 éléments. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et organique. Il est utilisé comme solvant en synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau 20 g/l (20°C).
Remarques
Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-39-5
Formule moléculaire C4H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 122.548
Numéro MDL MFCD00000932
Clé InChI VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl chloroacetate, ethyl chloracetate, ethyl monochloroacetate, acetic acid, chloro-, ethyl ester, chloroacetic acid ethyl ester, ethyl monochloracetate, ethyl chloroethanoate, ethyl alpha-chloroacetate, 2-chloroacetic acid ethyl ester, unii-6h07teh4tf
CID PubChem 7751
Nom IUPAC 2-chloroacetate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl chloroacetate
Point de fusion -26°C
Densité 1.159
Point d’ébullition 142°C to 144°C
Point d’éclair 54°C (149°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire ClCH2CO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.421
Quantité 2500 g
Numéro UN UN1181
Beilstein 506455
Merck Index 14,3783
Informations sur la solubilité Soluble in water 20g/L (20°C).
Poids de la formule 122.55
Pourcentage de pureté 99%