Learn More
Chloroacétate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10733464 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10733464 250 mL Flacon en verre 250mL
10783851 1 L Flacon en verre 1L
10657262 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11974921 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10733464 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118222500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 105-39-5 | C4H7ClO2 | 122.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-39-5
Numéro MDL MFCD00000932
Clé InChI VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl chloroacetate, ethyl chloracetate, ethyl monochloroacetate, acetic acid, chloro-, ethyl ester, chloroacetic acid ethyl ester, ethyl monochloracetate, ethyl chloroethanoate, ethyl alpha-chloroacetate, 2-chloroacetic acid ethyl ester, unii-6h07teh4tf
CID PubChem 7751
Nom IUPAC 2-chloroacetate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl chloroacetate
Point de fusion -26.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 142.0°C to 145.0°C
Point d’éclair 53°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H7ClO2
Formule linéaire ClCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4200 to 1.4220
Quantité 250 mL
Beilstein 02,197
Fieser 13,348
Merck Index 15,3838
Gravité spécifique 1.15
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and acetone
Poids moléculaire (g/mol) 122.55
Viscosité 1.27 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 122.55
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl chloroacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.