Learn More
Chloroacétate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10783851 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10783851 1 L Flacon en verre 1L
10733464 250 mL Flacon en verre 250mL
10657262 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11974921 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10783851 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118220010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 105-39-5 | C4H7ClO2 | 122.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-39-5
Numéro MDL MFCD00000932
Clé InChI VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl chloroacetate, ethyl chloracetate, ethyl monochloroacetate, acetic acid, chloro-, ethyl ester, chloroacetic acid ethyl ester, ethyl monochloracetate, ethyl chloroethanoate, ethyl alpha-chloroacetate, 2-chloroacetic acid ethyl ester, unii-6h07teh4tf
CID PubChem 7751
Nom IUPAC 2-chloroacetate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl chloroacetate
Point de fusion -26.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 142.0°C to 145.0°C
Point d’éclair 53°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H7ClO2
Formule linéaire ClCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4200 to 1.4220
Quantité 1 L
Beilstein 02,197
Fieser 13,348
Merck Index 15,3838
Gravité spécifique 1.15
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and acetone
Poids moléculaire (g/mol) 122.55
Viscosité 1.27 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 122.55
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl chloroacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.