Learn More
Chloroacétate d’éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl Chloroacetate |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7ClO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3 |
| Poids de la formule | 122.0135 |