Learn More
Chlorodifluoroacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432347
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11432347 100 g 100g
11422347 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11432347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14232.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 383-62-0 | C4H5ClF2O2 | 158.529 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 383-62-0
Formule moléculaire C4H5ClF2O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.529
Numéro MDL MFCD00013662
Clé InChI GVCAWQUJCHZRCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl chlorodifluoroacetate, chlorodifluoroacetic acid ethyl ester, ethyl chlorodifluoroethanoate, acetic acid, chlorodifluoro-, ethyl ester, ethylchlorodifluoroacetate, acetic acid, 2-chloro-2,2-difluoro-, ethyl ester, ethyl 2-chloro-2,2-difluoro-acetate, pubchem12573, ethyl chlordifluoroacetate, acmc-1cr8n
CID PubChem 67843
Nom IUPAC Éthyl 2-chloro-2,2-difluoroacétate
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl chlorodifluoroacetate
Densité 1.252
Point d’ébullition 96°C to 97°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Indice de réfraction 1.358
Quantité 100 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 1761413
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 158.53
Pourcentage de pureté 98%