Learn More
Chlorofluoroacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl chlorofluoroacetate |
| Densité | 1.225 |
| Point d’ébullition | 128°C to 130°C |
| Point d’éclair | 44°C (111°F) |
| Odeur | Pungent |
| Indice de réfraction | 1.396 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2920 |
| Beilstein | 1748679 |
| Poids de la formule | 140.54 |
| Afficher plus |