Learn More
Chloroformate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11466730 100 g 100g
11456730 5 g 5g
11476730 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11466730 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L06311.22
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 541-41-3 | C3H5ClO2 | 108.521 g/mol
Ethyl chloroformate is used as derivatization reagent to investigate stereochemical conversion of chiral non-steroidal anti-inflammatory drugs during derivatization reaction. It is also used with ammonia and cyanuric chloride to convert carboxylic acids to nitriles. It is used to develop flexible template strategy for the generation of nanometer-scale templates via dip-pen nanolithography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroformate dʼéthyle est utilisé comme réactif de dérivatisation pour étudier la conversion stéréochimique des anti-inflammatoires non stéroïdiens chiraux pendant la réaction de dérivatisation. Il est également utilisé avec lʼammoniac et le chlorure cyanurique pour convertir les acides carboxyliques en nitriles. Il est utilisé pour développer une stratégie de modèle flexible pour la génération de modèles à lʼéchelle des nanomètres via la nanolithographie “stylo à plumesˮ.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’écart de l’humidité et des agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Réfrigéré. Incompatible avec la chaleur, lʼhumidité et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 541-41-3
Formule moléculaire C3H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 108.521
Numéro MDL MFCD00000644
Clé InChI RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl chloroformate, ethyl chlorocarbonate, cathyl chloride, ethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid ethyl ester, ethylchloroformate, carbonochloridic acid, ethyl ester, chloro ethoxy methanone, ethylchloorformiaat, etil cloroformiato
CID PubChem 10928
Nom IUPAC Carbonochloridate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl chloroformate
Point de fusion -81°C
Densité 1.136
Point d’ébullition 92°C to 93°C
Point d’éclair 10°C (50°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire ClCO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.395
Quantité 100 g
Numéro UN UN1182
Beilstein 385653
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,3784
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 108.52
Pourcentage de pureté 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl chloroformate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl chloroformate