Learn More
Chloroformate d’éthyle, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10145777 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10145777 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
10038834 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10145777 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 430798000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 541-41-3 | C3H5ClO2 | 108.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-41-3
Formule moléculaire C3H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 108.52
Numéro MDL MFCD00000644
Clé InChI RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl chloroformate, ethyl chlorocarbonate, cathyl chloride, ethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid ethyl ester, ethylchloroformate, carbonochloridic acid, ethyl ester, chloro ethoxy methanone, ethylchloorformiaat, etil cloroformiato
CID PubChem 10928
Nom IUPAC Carbonochloridate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl chloroformate
Point de fusion -81.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.1350g/mL
Point d’ébullition 94.0°C
Point d’éclair 10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 1% max. Diethyl carbonate (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire ClCO2C2H5
Indice de réfraction 1.3950 to 1.3960
Quantité 800 mL
Merck Index 15,3839
Gravité spécifique 1.135
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in benzene, chloroform and ether, soluble in most organic solvents
Viscosité 0.46 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 108.52
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl chloroformate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.