Learn More
Cinnamate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469713 2500 g 2500g
11445363 100 g 100g
11459713 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469713 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12906.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.82€
    369.65€ / 2500g
    Économisez 80.17€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-36-6 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
Ethyl cinnamate is used in medical intermediate, as a pharmaceutical intermediate and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cinnamate d’éthyle est utilisé dans un milieu médical, comme intermédiaire pharmaceutique et dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-36-6
Formule moléculaire C11H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.215
Numéro MDL MFCD00009189
Clé InChI KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Synonyme ethyl cinnamate, ethyl 3-phenylacrylate, ethylcinnamate, cinnamic acid ethyl ester, ethylcinnamoate, cinnamic acid, ethyl ester, ethyl trans-cinnamate, e-ethyl cinnamate, ethyl 3-phenyl-2-propenoate, ethyl benzylideneacetate
CID PubChem 637758
ChEBI CHEBI:4895
Nom IUPAC Éthyl (E)-3-phénylprop-2-enoate
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl cinnamate
Point de fusion 7°C
Densité 1.049
Point d’ébullition 270°C to 272°C
Point d’éclair 135°C (275°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Indice de réfraction 1.559
Quantité 2500 g
Beilstein 1238804
Merck Index 14,2299
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté ≥98%