Learn More
Cinnamate d’éthyle, 98 %, trans, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl cinnamate |
| Acidité | 1mg KOH/g max. |
| Point de fusion | 6.5°C to 7.5°C |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.0460g/mL |
| Point d’ébullition | 271.0°C |
| Point d’éclair | 135°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | C6H5CH=CHCO2C2H5 |
| Afficher plus |