Learn More
Cinnamate d’éthyle, 98 %, trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11994981 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11994981 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10605012 100 g Flacon en verre 100g
10615012 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11994981 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150530025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00€
    186.65€ / 2.5kg
    Économisez 37.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 103-36-6 | C11H12O2 | 176.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-36-6
Formule moléculaire C11H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.21
Clé InChI KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Synonyme ethyl cinnamate, ethyl 3-phenylacrylate, ethylcinnamate, cinnamic acid ethyl ester, ethylcinnamoate, cinnamic acid, ethyl ester, ethyl trans-cinnamate, e-ethyl cinnamate, ethyl 3-phenyl-2-propenoate, ethyl benzylideneacetate
CID PubChem 637758
ChEBI CHEBI:4895
Nom IUPAC Éthyl (E)-3-phénylprop-2-enoate
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl cinnamate
Acidité 1mg KOH/g max.
Point de fusion 6.5°C to 7.5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0460g/mL
Point d’ébullition 271.0°C
Point d’éclair 135°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=CHCO2C2H5
Indice de réfraction 1.5580 to 1.5610
Quantité 2.5 kg
Merck Index 15,2299
Gravité spécifique 1.046
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 176.21
Pourcentage de pureté 98% trans
Forme physique Liquide