Learn More
Cinnamate d’éthyle, technique, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
25mL
Spécification
Spécification
| CAS | 103-36-6 |
| Point de fusion | 6.5°C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 271°C |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C11H12O2 |
| Numéro MDL | 9189 |
| Quantité | 25 mL |
| Synonyme | ethyl cinnamate, ethyl 3-phenylacrylate, ethylcinnamate, cinnamic acid ethyl ester, ethylcinnamoate, cinnamic acid, ethyl ester, ethyl trans-cinnamate, e-ethyl cinnamate, ethyl 3-phenyl-2-propenoate, ethyl benzylideneacetate |
| Clé InChI | KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur