Learn More
Cinnamate d'éthyle, TRC
Code produit 30387307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30387307 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE903960100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Cinnamic acid ethylester
CAS 103-36-6
Formule moléculaire C11 H12 O2
Quantité 100 g
Synonyme Ethyl Benzylidene Acetate, 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, Cinnamic acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoate, Ethyl 3-phenylacrylate, Ethyl benzylideneacetate, Ethyl cinnamate, NSC 6773, SemaSORB 9827
Formule InChI InChI=1S/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
SMILES CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
Nom IUPAC éthyle (E)-3-phénylprop-2-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 176.21
Poids de la formule 176.0837