Learn More
Coumarine-3-carboxylate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl coumarin-3-carboxylate |
| Point de fusion | 92°C to 95°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 200147 |
| Poids de la formule | 218.21 |
| Pourcentage de pureté | 98% |