Learn More
Coumarine-3-carboxylate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414254 5 g 5g
11404254 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11414254 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12553.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 1846-76-0 | C12H10O4 | 218.208 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1846-76-0
Formule moléculaire C12H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 218.208
Numéro MDL MFCD00016964
Clé InChI XKHPEMKBJGUYCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl coumarin-3-carboxylate, ethyl 2-oxo-2h-chromene-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonylcoumarin, ethyl 3-coumarincarboxylate, 3-carbethoxycoumarin, ethylcoumarin-3-carboxylate, coumarin-3-carboxylic acid ethyl ester, 1,2-benzopyran-2-one-3-carboxylic acid, ethyl ester, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 2-oxo-, ethyl ester
CID PubChem 15800
Nom IUPAC éthyl 2-oxochromène-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2OC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl coumarin-3-carboxylate
Point de fusion 92°C to 95°C
Quantité 5 g
Beilstein 200147
Poids de la formule 218.21
Pourcentage de pureté 98%