Learn More
cyano(2-nitrophényl)acétate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl Cyano(2-nitrophenyl)acetate |
| CAS | 65548-02-9 |
| Formule moléculaire | C11 H10 N2 O4 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H10N2O4/c1-2-17-11(14)9(7-12)8-5-3-4-6-10(8)13(15)16/h3-6,9H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C#N)c1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 2-cano-2-(2-nitrophényl)acétate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 234.21 |
| Poids de la formule | 234.0641 |