Learn More
cyano(éthoxyméthylène)acétate d'éthyle, TRC
Code produit 30383725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383725 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383725 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE90751025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Cyano(ethoxymethylene)acetate
CAS 94-05-3
Formule moléculaire C8H11NO3
Quantité 25 g
Synonyme 2-(Ethoxymethylene)-2-cyanoacetic Acid Ethyl Ester, 2-Cyano-3-ethoxy-2-propenoic Acid Ethyl Ester, 2-Cyano-3-ethoxyacrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate, Ethyl 2-(Ethoxymethylene)-2-cyanoacetate, Ethyl 2-Cyano-2-(ethoxymethylene)acetate, Ethyl 2-Cyano-3-(ethyloxy)-2-propenoate, Ethyl 2-Cyano-3-ethoxy-2-propenoate, Ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate, Ethyl 2-Cyano-3-ethoxypropenoate, Ethyl 2-ethoxymethylidenecyanoacetate, Ethyl 3-Ethoxy-2-cyanoacrylate, Ethyl Cyano(ethoxymethylene)acetate, Ethyl Cyano(ethoxymethylidene)acetate, Ethyl alpha-(Ethoxymethylene)-alpha-cyanoacetate, NSC 27797, NSC 31579, NSC 62026
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO3/c1-3-11-6-7(5-9)8(10)12-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC=C(C#N)C(=O)OCC
Nom IUPAC 2-cano-3-éthoxyprop-2-énoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 169.18
Poids de la formule 169.0739