Learn More
cyano(éthoxyméthylène)acétate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl Cyano(ethoxymethylene)acetate |
| CAS | 94-05-3 |
| Formule moléculaire | C8H11NO3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-(Ethoxymethylene)-2-cyanoacetic Acid Ethyl Ester, 2-Cyano-3-ethoxy-2-propenoic Acid Ethyl Ester, 2-Cyano-3-ethoxyacrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate, Ethyl 2-(Ethoxymethylene)-2-cyanoacetate, Ethyl 2-Cyano-2-(ethoxymethylene)acetate, Ethyl 2-Cyano-3-(ethyloxy)-2-propenoate, Ethyl 2-Cyano-3-ethoxy-2-propenoate, Ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate, Ethyl 2-Cyano-3-ethoxypropenoate, Ethyl 2-ethoxymethylidenecyanoacetate, Ethyl 3-Ethoxy-2-cyanoacrylate, Ethyl Cyano(ethoxymethylene)acetate, Ethyl Cyano(ethoxymethylidene)acetate, Ethyl alpha-(Ethoxymethylene)-alpha-cyanoacetate, NSC 27797, NSC 31579, NSC 62026 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11NO3/c1-3-11-6-7(5-9)8(10)12-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC=C(C#N)C(=O)OCC |
| Nom IUPAC | 2-cano-3-éthoxyprop-2-énoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 169.18 |
| Poids de la formule | 169.0739 |