Learn More
cyano(hydroxyimino)acétate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl Cyano(hydroxyimino)acetate |
| CAS | 3849-21-6 |
| Formule moléculaire | C5H6N2O3 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Cyano(hydroxyimino)-acetic Acid Ethyl Ester, 2-Cyano-2-(hydroxyimino)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(Hydroxyimino)cyanoacetate, Ethyl 2-Cyano-2-(hydroxyimino)acetate, Ethyl 2-Cyano-2-(hydroxyimino)ethanoate, Ethyl 2-Cyano-2-oximinoacetate, Ethyl 2-Hydroxyimino-2-cyanoacetate, Ethyl Cyano(hydroxyimino)acetate, Ethyl Cyanoglyoxylate Oxime, Ethyl Cyanoglyoxylate-2-oxime, Ethyl alpha-Cyano-alpha-oximinoacetate, NSC 137667, NSC 41021, NSC 42116, Oxyma Pure, (E)-Ethyl 2-Cyano-2-(hydroxyimino)acetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6N2O3/c1-2-10-5(8)4(3-6)7-9/h9H,2H2,1H3/b7-4+ |
| SMILES | CCOC(=O)C(=NO)C#N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.11 |
| Poids de la formule | 142.0378 |