Learn More
Cyanoacétate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10617652 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10617652 250 g Flacon en verre 250g
10102630 1 kg Flacon en verre 1kg
11329621 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10617652 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118282500
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 105-56-6 | C5H7NO2 | 113.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-56-6
Formule moléculaire C5H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 113.12
Numéro MDL MFCD00001940
Clé InChI ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl cyanoacetate, ethyl cyanacetate, cyanoacetic acid ethyl ester, acetic acid, cyano-, ethyl ester, ethyl cyanoethanoate, cyanoacetic ester, cyanacetate ethyle, usaf kf-25, estere cianoacetico, ethyl cyano acetate
CID PubChem 7764
Nom IUPAC 2-cyanoacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl cyanoacetate
Point de fusion -22.0°C
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 208.0°C to 210.0°C
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NCCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4170 to 1.4190
Quantité 250 g
Beilstein 02,585
Fieser 13,69
Merck Index 15,3841
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L(20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide,diethyl ether,,ethanol,aqueous solutions of alkalies
Viscosité 1.01 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 113.12
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl cyanoacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.