Learn More
Cyanoacétate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420413 2500 g 2500g
11410413 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420413 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11498.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.80€
    159.65€ / 2500g
    Économisez 34.15€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 105-56-6 | C5H7NO2 | 113.12 g/mol
Cyanoacetate is a building block for the synthesis of heterocycles and are are used as drugs. It is also used as Pharmaceutical intermediates, or Oil soluble couplers of film raw material . It is also used as a reagent in labelled pyrimidine and purine synthesis. It is used as an intermediate of fine chemicals such as medicine and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyanoacétate est un bloc de construction pour la synthèse d’hétérocycles et est utilisé comme médicaments. Il est également utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques ou coupleurs de matière première pour film solubles dans l’huile. Il est également utilisé comme réactif dans la synthèse de la pyrimidine et de la purine marquées. Il est utilisé comme intermédiaire de produits chimiques fins tels que les médicaments et les colorants.
Solubilité
Il est légèrement soluble dans l’eau. Principalement soluble dans les solvants organiques tels que le chloroforme, l’acétate d’éthyle.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Matériaux non compatibles : acides forts, bases fortes, agents oxydants forts, agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-56-6
Formule moléculaire C5H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 113.12
Numéro MDL MFCD00001940
Clé InChI ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl cyanoacetate, ethyl cyanacetate, cyanoacetic acid ethyl ester, acetic acid, cyano-, ethyl ester, ethyl cyanoethanoate, cyanoacetic ester, cyanacetate ethyle, usaf kf-25, estere cianoacetico, ethyl cyano acetate
CID PubChem 7764
Nom IUPAC ethyl 2-cyanoacetate
SMILES CCOC(=O)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl cyanoacetate
Point de fusion -23°C
Densité 1.063
Point d’ébullition 208°C to 210°C
Point d’éclair 109°C (228°F)
Odeur Weak
Formule linéaire NCCH2CO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.418
Quantité 2500 g
Beilstein 605871
Merck Index 14,3786
Informations sur la solubilité It is slightly soluble in water. Mostly soluble in organic solvents such as chloroform,ethyl acetate.
Poids de la formule 113.12
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl cyanoacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl cyanoacetate