Learn More
Cyanoacétate d'éthyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ethyl Cyanoacetate |
| CAS | 105-56-6 |
| Formule moléculaire | C5H7NO2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Cyanoacetic Acid Ethyl Ester, (Ethoxycarbonyl)acetonitrile, Cyanoacetic Acid Ethyl Ester, Cyanoacetic Ester, Ethyl 2-Cyanoacetate, Ethyl Cyanacetate, Ethyl Cyanoacetate, Ethyl Cyanoethanoate, Ethyl alpha-Cyanoacetate, Malonic Acid Ethyl Ester Nitrile, NSC 8844 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC#N |
| Nom IUPAC | 2-cytooacétate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 113.11 |
| Poids de la formule | 113.0477 |