Learn More
Cyanoformate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10436920 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10436920 10 g Flacon en verre 10g
10347130 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10436920 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118300100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.80€
    54.65€ / 10g
    Économisez 11.15€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 623-49-4 | C4H5NO2 | 99.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-49-4
Formule moléculaire C4H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 99.09
Numéro MDL MFCD00001836
Clé InChI MSMGXWFHBSCQFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbonocyanidic acid, ethyl ester, ethyl carbonocyanidate, 2-ethoxy-2-oxoacetonitrile, cyanoformic acid ethyl ester, ethyl carbonocyanidoate, formic acid, cyano-, ethyl ester, cyanocarbonyloxyethane, ethylcyanidocarbonat, ethyl cyanoformate, ethyl cyanocarbonate
CID PubChem 69336
Nom IUPAC ethyl cyanoformate
SMILES CCOC(=O)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl cyanoformate
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 115°C to 116°C
Point d’éclair 24°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NCCO2C2H5
Indice de réfraction 1.3810 to 1.383
Quantité 10 g
Beilstein 02, 547
Fieser 07,145
Gravité spécifique 1
Poids de la formule 99.09
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl cyanoformate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.