Learn More
Cyanoformate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332777 5 g 5g
11342777 25 g 25g
11352777 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11332777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15777.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 623-49-4 | C4H5NO2 | 99.09 g/mol
Ethyl cyanoformate is used as reagent in the preparation of N-substituted amindinoformic acid and ethyl-4-quinazoline -2-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyanoformate d’éthyle est utilisé comme réactif dans la préparation de l’acide amindinnoformique substitué en N et de l’éthyl-4-quinazoline-2-carboxylate.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts, bases fortes, agents oxydants forts et agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-49-4
Formule moléculaire C4H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 99.09
Numéro MDL MFCD00001836
Clé InChI MSMGXWFHBSCQFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbonocyanidic acid, ethyl ester, ethyl carbonocyanidate, 2-ethoxy-2-oxoacetonitrile, cyanoformic acid ethyl ester, ethyl carbonocyanidoate, formic acid, cyano-, ethyl ester, cyanocarbonyloxyethane, ethylcyanidocarbonat, ethyl cyanoformate, ethyl cyanocarbonate
CID PubChem 69336
Nom IUPAC Cyanoformate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl cyanoformate
Densité 1.003
Point d’ébullition 115°C to 116°C
Point d’éclair 24°C (75°F)
Indice de réfraction 1.382
Quantité 5 g
Numéro UN UN3275
Beilstein 635955
Sensibilité Moisture sensitive; May form a precipitate
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform and methanol.
Poids de la formule 99.09
Pourcentage de pureté 99%