Learn More
Cyanoformiate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl Cyanoformate |
| CAS | 623-49-4 |
| Formule moléculaire | C4 H5 N O2 |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H5NO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C#N |
| Nom IUPAC | Cyanoformate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 99.09 |
| Poids de la formule | 99.032 |