Learn More
Cyclohexanecarboxylate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357765 25 g 25g
11347765 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357765 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02622.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3289-28-9 | C9H16O2 | 156.225 g/mol
Ethyl cyclohexanecarboxylate is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyclohexanecarboxylate d’éthyle est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3289-28-9
Formule moléculaire C9H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 156.225
Numéro MDL MFCD00041734
Clé InChI JJOYCHKVKWDMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexanecarboxylic acid, ethyl ester, ethyl cyclohexylformate, ethyl hexahydrobenzoate, cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethoxycarbonylcyclohexane, ethyl cyclohexylcarboxylate, ethyl cyclohexanoate, fema no. 3544, ethyl cyclohexylmethanoate, ethyl cyclohexanocarboxylate
CID PubChem 18686
Nom IUPAC Cyclohexanecarboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl cyclohexanecarboxylate
Densité 0.936
Point d’ébullition 194°C to 196°C
Indice de réfraction 1.442
Quantité 25 g
Beilstein 2042698
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 156.23
Pourcentage de pureté ≥98%