Learn More
Ethyl cyclopropanecarboxylate, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl cyclopropanecarboxylate |
| CAS | 4606-07-9 |
| Formule moléculaire | C6H10O2 |
| Numéro MDL | MFCD00001282 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | O=C(C1CC1)OCC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 114.14 |
| Pourcentage de pureté | 97% |