Learn More
Cyclopropanecarboxylate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426676 100 g 100g
11416676 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11426676 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24870.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4606-07-9 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Ethyl cyclopropanecarboxylate is a reagent used in the addition of cyclopropane. It acts as annulation reagent for the conversion of aromatics to 2-methylindanones under Friedel-Crafts conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyclopropanecarboxylate d’éthyle est un réactif utilisé dans l’addition de cyclopropane. Il agit comme réactif d’annélation pour la conversion de composés aromatiques en 2-méthylindanones dans des conditions de Friedel-Crafts.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4606-07-9
Numéro MDL MFCD00001282
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl cyclopropanecarboxylate
Densité 0.96
Point d’ébullition 133°C to 134°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Formule moléculaire C6H10O2
Indice de réfraction 1.42
Quantité 100 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 2039752
Synonyme cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl cyclopropylcarboxylate, ethyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, ethyl ester, pubchem11840, ethyl cylopropylcarboxylate, ethoxycarbonyl cyclopropane, ethylcyclopropane carboxylate, ksc497s5p, lddosdvzpsglfz-uhfffaoysa
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Clé InChI LDDOSDVZPSGLFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1CC1
Nom IUPAC cyclopropanecarboxylate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
CID PubChem 78351
Poids de la formule 114.15
Pourcentage de pureté 98%