Learn More
Cyclopropylcarboxylate d'éthyle, TRC
Code produit 30388310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388310 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388310 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE90905010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Cyclopropylcarboxylate
CAS 4606-07-9
Formule moléculaire C6H10O2
Quantité 10 g
Synonyme Cyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl Cyclopropanecarboxylate, NSC 60696
Formule InChI InChI=1S/C6H10O2/c1-2-8-6(7)5-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C1CC1
Nom IUPAC cyclopropanecarboxylate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Poids de la formule 114.0681