Learn More
Cyclopropylcarboxylate d'éthyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ethyl Cyclopropylcarboxylate |
| CAS | 4606-07-9 |
| Formule moléculaire | C6H10O2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Cyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl Cyclopropanecarboxylate, NSC 60696 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O2/c1-2-8-6(7)5-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1CC1 |
| Nom IUPAC | cyclopropanecarboxylate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 114.14 |
| Poids de la formule | 114.0681 |