Learn More
Ethyl D-Lactate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl D-Lactate |
| CAS | 7699-00-5 |
| Formule moléculaire | C5H10O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | (+)-Ethyl 2-Hydroxypropanoate, (+)-Ethyl 2-Hydroxypropionate, (R)-(+)-Lactic Acid Ethyl Ester, (R)-2-Hydroxypropionic Acid Ethyl Ester, (R)-Ethyl Lactate |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H](C)O |
| Nom IUPAC | ethyl (2R)-2-hydroxypropanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 118.13 |
| Poids de la formule | 118.063 |