Learn More
Carbamate d'éthyle-d5, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Urethane-d5 |
| CAS | 73962-07-9 |
| Formule moléculaire | C3 2H5 H2 N O2 |
| Quantité | 0.25 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)N |
| Nom IUPAC | 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl carbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 94.12 |
| Poids de la formule | 94.0791 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |