Learn More
Ethyl Deoxycholate, TRC
Code produit 30376080
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30376080 1 g
30377820 500 mg
30388253 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30376080 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9150251G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69519-35-3
Formule moléculaire C26H44O4
Poids moléculaire (g/mol) 420.63
Synonyme Deoxycholic Acid Ethyl Ester, (3α,5β,12α)-3,12-Dihydroxycholan-24-oic Acid Ethyl Ester
SMILES O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCC(OCC)=O)C)([H])C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Deoxycholate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C26H44O4/c1-5-30-24(29)11-6-16(2)20-9-10-21-19-8-7-17-14-18(27)12-13-25(17,3)22(19)15-23(28)26(20,21)4/h16-23,27-28H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26-/m1/s1
Poids de la formule 420.324
Pourcentage de pureté >95%