Learn More
Dibromoacétate d’éthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470807 5 g 5g
11480807 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470807 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23209.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 617-33-4 | C4H6Br2O2 | 245.898 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dibromoacétate d’éthyle peut être utilisé pour produire de l’ester éthylique de l’acide diphénoxy-acétique. Il est utilisé dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’hexane, l’éther, le CH2Cl2, l’acétone, l’EtOAc, l’éthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-33-4
Formule moléculaire C4H6Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 245.898
Numéro MDL MFCD00041718
Clé InChI NIJGVVHCUXNSLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl dibromoacetate, acetic acid, dibromo-, ethyl ester, dibromoacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2,2-dibromo-, ethyl ester, ethyldibromoacetate, ethyl dibromo acetate, acmc-20akxm, aceticacid,dibromo-,ethylester, dibromoacetic acid ethyl ester, dibromo-acetic acid ethyl ester
CID PubChem 69237
Nom IUPAC Éthyl 2,2-dibromoacetate
SMILES CCOC(=O)C(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl dibromoacetate
Densité 1.902
Point d’ébullition 76°C to 78°C (12 mmHg)
Formule linéaire Br2CHCO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.499
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in hexane,ether,CH2Cl2,acetone,EtOAc,ethanol.
Poids de la formule 245.9
Pourcentage de pureté 96%