Learn More
dibromofluoacétate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399195
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11399195 5 g 5g
11309205 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399195 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16491.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 565-53-7 | C4H5Br2FO2 | 263.89 g/mol
Ethyl dibromofluoroacetate is a reagent used in the preparation of fluorinated molecules in organic synthesis. It is involved in the Reformatsky-type reaction to prepare syn-alfa-bromo-alfa-fluoro-beta-lactams by using diethylzinc. It is also used to prepare 2-fluoroaziridine-2-carboxylates by reaction with imines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dibromoacétate d’éthyle est un réactif utilisé dans la préparation de molécules fluorées en synthèse organique. Il est impliqué dans la réaction de type Reformatsky pour préparer des lactames syn-alfa-bromo-alfa-fluoro-bêta-lactamines en utilisant du diéthylzinc. Il est également utilisé pour préparer des carboxylates 2-fluoroaziridine-2 par réaction avec des imines.
Solubilité
Miscible avec la plupart des solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 565-53-7
Formule moléculaire C4H5Br2FO2
Poids moléculaire (g/mol) 263.89
Numéro MDL MFCD00042068
Clé InChI COYRDMUQLSIAEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl dibromofluoroacetate, dibromofluoroacetic acid ethyl ester, ethyldibromofluoroacetate, 2,2-dibromo-1-ethoxy-2-fluoroethan-1-one, acmc-1aqw2, ethyl 2,2-dibromo-2-fluoracetate, ethyl 2,2-dibromo-2-fluoro-acetate
CID PubChem 2737168
Nom IUPAC Éthyl 2,2-dibromo-2-fluoroacétate
SMILES CCOC(=O)C(F)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl dibromofluoroacetate
Densité 1.894
Point d’ébullition 82°C (33 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire Br2CFCO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.4635
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1762048
Informations sur la solubilité Miscible with most organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 263.89
Pourcentage de pureté 97%