Learn More
Dichlorofluoroacétate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl Dichlorofluoroacetate |
| CAS | 383-61-9 |
| Formule moléculaire | C4H5Cl2FO2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H5Cl2FO2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(F)(Cl)Cl |
| Nom IUPAC | 2,2-dichloro-2-fluoroacétate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.99 |
| Poids de la formule | 173.9651 |