Learn More
Difluoroacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463534 100 g 100g
11443534 5 g 5g
11453534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463534 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11215.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 454-31-9 | C4H6F2O2 | 124.087 g/mol
Ethyl difluoroacetate is used in pharmaceutical intermediates, acrylization oxidation and halogenating reaction of catalyst. Also ethyl difluoroacetate is used in preparing pyrrazolo-pyrimidine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le difluoroacétate d’éthyle est utilisé dans les intermédiaires pharmaceutiques, l’oxydation par acrylisation et la réaction d’halogénation du catalyseur. De plus, le difluoroacétate d’éthyle est utilisé dans la préparation des dérivés pyrazolo-pyrimidine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 454-31-9
Formule moléculaire C4H6F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.087
Numéro MDL MFCD00013578
Clé InChI GZKHDVAKKLTJPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl difluoroacetate, acetic acid, difluoro-, ethyl ester, difluoroacetic acid ethyl ester, ethyldifluoroacetate, ethyl difluoroacetic, ethyl difluoro acetate, difluoro-acetic acid ethyl ester, ethyl difluoroacetic acid, acetic acid, 2,2-difluoro-, ethyl ester, ethyldifluoracetat
CID PubChem 9961
Nom IUPAC 2,2-difluoroacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl difluoroacetate
Densité 1.242
Point d’ébullition 98°C to 99°C
Point d’éclair 25°C (77°F)
Indice de réfraction 1.3475
Quantité 100 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 1748597
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 124.09
Pourcentage de pureté 98%