Learn More
Ethyl docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate, MedChemExpress
Code produit 16465447
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16465447 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16465447 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW011120
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Ethyl cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoate, the ethyl ester of Docosahexaenoate (DHA), is enriched in the ethyl ester fraction by the selective alcoholysis of fatty acid ethyl esters originating from tuna oil with lauryl alcohol.
Ethyl cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoate, the ethyl ester of Docosahexaenoate (DHA), is enriched in the ethyl ester fraction by the selective alcoholysis of fatty acid ethyl esters originating from tuna oil with lauryl alcohol.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
CAS 84494-72-4
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H36O2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (280.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC/C=C/C/C=C/C/C=C/C/C=C/C/C=C/C/C=C/CCC(OCC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 356.55
Poids de la formule 356.55
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Liquid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism