Learn More
Dodécanoate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473484 100 mL -
11483484 500 mL 500mL
11493484 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473484 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11188.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 106-33-2 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-33-2
Formule moléculaire C14H28O2
Poids moléculaire (g/mol) 228.38
Numéro MDL MFCD00015065
Clé InChI MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl laurate, dodecanoic acid, ethyl ester, ethyl laurinate, ethyl dodecylate, lauric acid ethyl ester, lauric acid, ethyl ester, ethyl laurate natural, dodecanoic acid ethyl ester, ethyl n-dodecanote, unii-f389d4md5k
CID PubChem 7800
ChEBI CHEBI:87427
Nom IUPAC ethyl dodecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl dodecanoate
Point de fusion -2°C
Densité 0.862
Point d’ébullition 268°C to 270°C
Point d’éclair 138°C (280°F)
Odeur Fruit-like
Indice de réfraction 1.4315
Quantité 100 mL
Beilstein 1769671
Merck Index 14,3818
Poids de la formule 228.38
Pourcentage de pureté 98%