Learn More
(E)-2-cyano-3-éthoxycrotonate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352259
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11352259 5 g 5g
11362259 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352259 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27244.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 932750-29-3 | C9H13NO3 | 183.207 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 932750-29-3
Formule moléculaire C9H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 183.207
Numéro MDL MFCD01743485
Clé InChI YKXFOGAYPIPTKF-BQYQJAHWSA-N
Synonyme ethyl 2e-2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate, ethyl e-2-cyano-3-ethoxycrotonate, ethyl 2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate, 2-butenoic acid, 2-cyano-3-ethoxy-, ethyl ester, ethyl e-2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate, e-ethyl 2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate, ethyl e-2-cyano-3-ethoxy-2-butenoate, e-2-cyano-3-ethoxycrotonic acid ethyl ester, e-2-cyano-3-ethoxy-2-butenoic acid ethyl ester
CID PubChem 6387109
Nom IUPAC (E)-2-cyano-3-éthoxybut-2-énoate d’éthyle
SMILES CCOC(=C(C#N)C(=O)OCC)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate
Point de fusion 71°C to 73°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté 98%