Learn More
Éthyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11330054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11330054 25 g 25g
11320054 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11330054 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00461.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 54716-02-8 | C10H17NO2 | 183.251 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54716-02-8
Formule moléculaire C10H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 183.251
Numéro MDL MFCD00014097
Clé InChI MSOQKPXSIHLODG-CMDGGOBGSA-N
Synonyme e-ethyl 3-pyrrolidin-1-yl but-2-enoate, ethyl e-3-1-pyrrolidinyl crotonate, 2e-3-1-pyrrolidinyl-2-butenoic acid ethyl ester, ethyl e-3-1-pyrrolidino crotonate, ethyl e-3-pyrrolidin-1-ylbut-2-enoate, e-3-pyrrolidin-1-yl-but-2-enoic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-1-pyrrolidinyl-, ethyl ester, e, ethyl 2e-3-pyrrolidin-1-yl but-2-enoate, ethyl 3-1-pyrrolidinyl crotonate
CID PubChem 736203
Nom IUPAC éthyl (E)-3-pyrrolidin-1-ylbut-2-énoate
SMILES CCOC(=O)C=C(C)N1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate
Point d’ébullition 125°C to 126°C (0.8 mmHg)
Indice de réfraction 1.541
Quantité 25 g
Beilstein 1310113
Poids de la formule 183.25
Pourcentage de pureté 97%