Learn More
(Éthoxyméthylène)cyanoacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10626882 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10626882 100 g Flacon en verre -
10636882 500 g Flacon en verre 500g
10667963 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10626882 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118481000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 94-05-3 | C8H11NO3 | 169.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-05-3
Formule moléculaire C8H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.18
Numéro MDL MFCD00009136
Clé InChI KTMGNAIGXYODKQ-SREVYHEPSA-N
Synonyme ethyl ethoxymethylene cyanoacetate, e-ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate, ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxy-2-cyanoacrylate, ethyl 2e-2-cyano-3-ethoxyprop-2-enoate, ethyl cyano ethoxymethylene acetate, 2-propenoic acid, 2-cyano-3-ethoxy-, ethyl ester, 2-cyano-3-ethoxy-2-propenoic acid ethyl ester, 2-cyano-3-ethoxyacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-2-cyano-3-ethoxy-2-propenoate
CID PubChem 1715183
SMILES CCO\C=C(\C#N)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 48°C to 52°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 190°C to 191°C (30.0 mmHg)
Point d’éclair 130°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5OCH=C(CN)CO2C2H5
Quantité 100 g
Beilstein 03,47
Fieser 01,38
Informations sur la solubilité Solubility in water: <0.01g/L (20°C)
Nom IUPAC éthyl (2Z)-2-cyano-3-éthoxyprop-2-énoate
Poids de la formule 169.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .